VWR®, 手套盒支架
供应商: VWR
VWR®
VWRI611-3119EA 1801.24 CNY
VWRI611-3119
VWR®, 手套盒支架
Glove Dispensers
这些模块化手套盒支架采用高冲击强度、耐用的树脂制成,耐烈性清洁液。非常适合在洁净室、医院和微生物工作区中使用。
  • 可安装在墙壁上
  • 模块化设计,可水平堆放,固定多个盒
  • 普遍适用于大多数主流品牌的手套盒
Suitable for use in labs, cleanrooms, hospitals and microbiological working areas.
Delivery information: 交付信息:含安装螺钉。