一次性培养皿
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRU25384-168EA 1573 CNY
VWRU25384-168 VWRU25384-164 VWRU25384-092 VWRU25384-322 VWRU89230-472 VWRU25384-302 VWRU25384-318 VWRU89038-968 VWRU25384-326 VWRU25384-344 VWRU25384-320 VWRU25384-328 VWRU25384-342 VWRU25384-088 VWRU25384-306 VWRU25384-338 VWRU25384-308 VWRU25384-090 VWRU25384-310 VWRU10799-192 VWRU25384-093 VWRU89022-320 VWRU89137-760 VWRU89107-632 VWRU89038-970 VWRU470210-568 VWRU25384-094
一次性培养皿
培养皿 培养皿
高品质的纯净PS制成,透明,以获得最佳的平坦度和高光学清晰度。 是需要精确细菌计数或显微镜检查的微生物培养的理想选择。
  • 无失真可见度
  • 提供各种尺寸和样式,用于特殊和常规应用
  • 提供自动化专用款和可堆叠款
VWR®培养皿有各种尺寸和样式,可满足特殊和常规需求。 在某些型号上,堆叠功能有助于实现正向堆叠;而在其他型号上,自动化功能则有助于横向或自动处理。 培养皿通过辐射或EO灭菌,然后包装在可撕裂的医用袋中。