安全刀, Slice™
供应商: Slice
Slice™
KNIFSLICESAFETYCUTEA 0 CNY
KNIFSLICESAFETYCUT
安全刀, Slice™
刀和刀具
安全刀是我们Slice最初期设计开发的产品之一,并一直位居我们最受欢迎刀具的榜单中。最初只是设计给家用(可让省钱达人裁切优惠卷的时间省下一半),但安全刀凭藉着它优越的性能,在工业环境中也找到了一席之地。它的微型陶瓷刀片不旦能很利落地切割较薄的材料,还有我们设计独特的安全刀片,能有效确保您的手指安全。刀身还附有挂绳孔及内置磁铁让您能方便携带。
  • 刀片类型: 微型陶瓷安全刀片
  • 橡胶防滑处理
  • 双手通用设计
  • 使用独特的安全刀片,且较钢制刀片保持锋利时间长11倍
  • 减少伤害,降低成本
  • 适合无尘车间使用
  • 无火花、不导电刀片
  • 刀为化学堕性材质,具不生锈特性
  • 内置磁铁及钥匙圈孔
是切割纸,热收缩包装和硬塑料包装,标签,胶带封条等的理想选择。