磷钼酸水合物, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
Synonyms: 钼磷酸
BAKR0246-01EA 8335.95 CNY
BAKR0246-01 BAKR0246-04
磷钼酸水合物, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
磷钼酸水合物
分子式: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
分子量: 1843,27 g/mol
溶点: 78…90 °C
密度: 1,62 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149913
CAS号: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN号: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07498
现在订购
产品技术规格
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.025 %
Ammonium (NH₄) ≤ 0.01 %
Calcium (Ca) ≤ 0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.005 %