凝胶成像系统,VWR® Smart3和Smart3 EZ
供应商: VWR Collection
VWRI730-1460EA 122333 CNY
VWRI730-1460 VWRI730-1459
凝胶成像系统,VWR® Smart3和Smart3 EZ
成像系统
VWR® Smart3和Smart3 EZ作为完整的单机系统,集成有处理器,因此无需外接电脑。
  • 12/16位,3百万像素相机实时图像
  • 图像可以TIFF、BMP或JPEG的文件格式存至USB棒、硬盘或直接通过电脑存在网络上
  • 集成的图标驱动菜单触摸屏可引导用户使用系统功能
  • 方便操作的滑动透射仪盘
  • 带可替换滤镜选件的滤镜抽屉,可查看一系列荧光染色
  • 紫外线到白光的转换屏(选件)能够简化蛋白凝胶、放射自显影和菌落盘的成像
通过VWR® Smart3或Smart3 EZ系统,可以生成染上多种荧光和比色染料的电泳凝胶图像,包括:Coomassie®蓝、Silver Stain、溴化乙锭、SYBR®金, SYBR®绿、SYBR® Safe、GelStar®、SYPRO®红、SYPRO®宝石红、SYPRO®橙、Fluorescein、Pro-Q® Diamond或Deep Purple™。随着新染料的不断推出,我们也将进行优化,以配合VWR® Basic系统使用。因此,欲了解更新信息,请咨询您当地的VWR联系人。
VWR® Smart也同样适合查看和捕捉来自暗,光或两色菌落琼脂平板,烧瓶内的细胞,放射自显影,DNA、RNA或膜蛋白,DNA、RNA或蛋白质的斑点和狭缝印迹,微孔板内的细胞或溶液以及DNA或蛋白微阵列的图像。
Delivery information: 交付信息:整套系统包括3百万像素12/16位相机、手动变焦镜头(VWR® Smart 3)或电机驱动变焦镜头(VWR® Smart 3 EZ)、暗房、网络连接、内置处理器(无需电脑)、VWR®图像捕捉软件(VWR® Image Capture Software)和2个VWR®凝胶成像软件。照明选项须单独订购。