甲酰甲撑基三苯基磷, (max. 3% H₂O) 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: (甲酰亚甲基)三苯基正膦
ALFAA11709.14EA 0 CNY
ALFAA11709.09 ALFAA11709.14 ALFAA11709.22
甲酰甲撑基三苯基磷, (max. 3% H₂O) 97%
甲酰甲撑基三苯基磷
分子式: C₂₀H₁₇OP
分子量: 304,33 g/mol
溶点: 183…188 °C
MDL编号: MFCD00006994
CAS号: 2136-75-6
EINECS: 218-375-6