多道移液器,电动,可调量程
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI613-5421EA 15425 CNY
VWRI613-5421 VWRI613-5783 VWRI613-5420 VWRI613-5782 VWRI613-5425 VWRI613-5424 VWRI613-5423 VWRI613-5422 VWRI613-5426 VWRI613-5419
多道移液器,电动,可调量程
移液管和移液器 移液器
这些移液器将卓越的准确性,精确度和耐用性与先进的人体工程学设计相结合。
  • 易于使用:只有两个按钮和五个移液模式;方便单手操作和快速移液
  • 自定义模式:借助VWR®Protocol Builder软件,用户可以快速轻松地创建特定移液流程
  • 先进的人体工程学设计:轻巧且完美平衡,几乎无需用力,可显着降低重复性肌肉劳损
  • 左右手通用,可360度旋转
  • 全电动活塞驱动:在每个通道上均可均匀传递样品
  • 吸头支架设计成可确保吸头牢固贴合并通过弯曲的顶出杆轻松弹出
  • 可以在充电时使用移液器而不会影响性能
VWR®电动移液器在所有移液模式下均表现出众。它们几乎不需要用力即可抽取和分配样品,这大大减少了由于日常工作造成的重复性肌肉劳损。
移液模式: 标准模式(PIPET), 倒转模式(REVERSE), 重复模式(REPETITIVE), 混合模式(MIX)和自定义模式(CUSTOM)
订购须知 每支移液器均配有一个锂离子电池,USB电源(5 V),吸头弹出扩展件(仅适用于10 µl型号),润滑剂(10 µl型号除外),合格证书和快速入门指南。 配件架另售。