乙腈, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% 用于DNA合成
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
甲基氰
, ACN
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC85501.400EA
2105.25
CNY
VWRC85501.500
VWRC85501.400
VWRC85501.320
VWRC85501.321
VWRC85501.914
VWRC85501.290
VWRC85501.911
乙腈, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% 用于DNA合成
乙腈
分子式:
H₃CCN 分子量: 41,05 g/mol 沸点: 81,6 °C (1013 hPa) 溶点: −45,7 °C 密度: 0,782 g/cm³ (20 °C) 闪点: 5 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001878 CAS号: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN号: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
产品技术规格
Assay | Min. 99.95 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.001 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 1 ppm |
Water | Max. 10 ppm |