微量离心机,MiniStar / MiniStar blueline
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI521-2320EA 0 CNY
VWRI521-2321 VWRI521-2320 VWRI521-2163 VWRI521-2608 VWRI521-2162 VWRI521-2161 VWRI521-2319
微量离心机,MiniStar / MiniStar blueline
离心机 微型离心机
This personal centrifuge has a fixed speed of 6000 min-1该离心机的固定速度为每分钟6000/2000 ×g,专为要求相对较低g力的应用而设计,例如微滤,细胞分离和管壁快速旋转。
  • 快速释放转子:无需任何工具即可更换转子或将其固定在电机轴上
  • 易于操作:合上离心机盖开始运行;按下并释放盖子上的卡舌以停止
离心管转子最多可离心八个1.5 / 2.0 ml塑料微量离心管。它还将使用随附的适配器来使用0.5和0.4 ml试管。额外的PCR转子设计用于离心四个8×0.2 ml PCR联管。它也可使用最多32个单独的0.2 ml离心管。
Delivery information: 随附8×1.5 / 2.0 ml转子,4×(8×0.2 ml)联管转子,8个用于0.4 ml离心管的适配器和8个用于0.5 ml离心管的适配器。