磷酸氢氨钠 99% 用于分析
供应商: Thermo Scientific
Synonyms:
磷酸氢钠铵
, 磷酸钠铵
, 磷酸氢铵钠
ACRO222640010EA
0
CNY
ACRO222640025
ACRO222640010
ACRO222642500
磷酸氢氨钠 99% 用于分析
磷酸氢氨钠
分子式:
NaNH₄HPO₄·4H₂O 分子量: 209,07 g/mol 溶点: 80 °C 密度: 1,54 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00066970 CAS号: 7783-13-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in NH4OH) |