溴化氢 ∼48% 在水里 用于分析
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氢溴酸
ACRO223325000EA 0 CNY
ACRO223320025 ACRO223325000
溴化氢 ∼48% 在水里 用于分析
溴化氢
分子式: HBr
分子量: 80,91 g/mol
溶点: –11 °C
密度: 1,48 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011323
CAS号: 10035-10-6
UN号: 1788
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm