甲酚紫, pure, high purity 生物染色
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO229630050EA 0 CNY
ACRO229630250 ACRO229630050
甲酚紫, pure, high purity 生物染色
甲酚紫
分子式: C₁₈H₁₅N₃O₃
分子量: 321,33 g/mol
溶点: 140…143 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013151
CAS号: 10510-54-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥65 %