四甲基二乙烯基二硅氧烷 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 1,1,3,3-四甲基-1,3-二乙烯基二硅氧烷
ACRO249210500EA 0 CNY
ACRO249212500 ACRO249210500 ACRO249210100
四甲基二乙烯基二硅氧烷 97%
四甲基二乙烯基二硅氧烷
Appearance: Clear colorless Liquid
分子式: C₈H₁₈OSi₂
分子量: 186,40 g/mol
沸点: 139 °C (760 mmHg)
溶点: –99,7 °C
密度: 0,813 g/cm³
闪点: 24 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014933
CAS号: 2627-95-4
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %