布洛芬 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: α-甲基-4-(异丁基)苯乙酸(±)-2-(4-异丁基苯基)丙酸
ACRO258610100EA 0 CNY
ACRO258610500 ACRO258610010 ACRO258610100
布洛芬 99%
布洛芬
分子式: C₁₃H₁₈O₂
分子量: 206,3 g/mol
沸点: 157 °C (4 mmHg)
溶点: 75…78 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010393
CAS号: 15687-27-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %