5-己腈 95%
|
Warning
|
ACRO259810050EA
0
CNY
ACRO259810050
5-己腈 95%
5-己腈
分子式:
C₆H₉N 分子量: 95,15 g/mol 沸点: 162…163 °C (760 mmHg) 密度: 0,82 g/cm³ 闪点: 40 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00067056 CAS号: 5048-19-1 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4235 to 1.4285 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94.0 % |