(S)-(+)-α-甲氧基-α-三氟甲基苯乙酰氯 99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(+)-MTPA-ClMosher 酸氯化物
ACRO264110010EA 0 CNY
ACRO264112500 ACRO264110010
(S)-(+)-α-甲氧基-α-三氟甲基苯乙酰氯 99%
(S)-(+)-α-甲氧基-α-三氟甲基苯乙酰氯
分子式: C₁₀H₈ClF₃O₂
分子量: 252,62 g/mol
沸点: 213…214 °C (760 mmHg)
密度: 1,34 g/cm³
闪点: 89 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00067105
CAS号: 20445-33-4
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +130° to +134° (20°C, 589 nm) (c=6, CHCl3)