(R)-(-)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯 98+%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(-)-MTPA-ClMosher 酸氯化物
ACRO264120010EA 0 CNY
ACRO264122500 ACRO264120010
(R)-(-)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯 98+%
(R)-(-)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯
分子式: C₁₀H₈ClF₃O₂
分子量: 252,62 g/mol
沸点: 213…214 °C (760 mmHg)
密度: 1,34 g/cm³
闪点: 89 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00044400
CAS号: 39637-99-5
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -128° to -134° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)