Order Entry
(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
undefined
(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4760 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
  • Density:
    (20/4°C) 0.930 to 0.936 g/ml
  • GC:
    ≥96.0 % (sum of enantiomers)
  • Specific optical rotation:
    -19° to -31° (20°C, 589 nm) (neat)
  •  
    Pack type
    Pk
  • ACRO270430250
    270430250
    Glass bottle
    25 g
    1 * 25 克
    1 * 25 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 25 克
       ¥0.00
  • ACRO270431000
    270431000
    Glass bottle
    100 g
    1 * 100 克
    1 * 100 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 100 克
       ¥0.00