Boc-Ala-OH 99+%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-L-丙氨酸N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸
ACRO275490100EA 0 CNY
ACRO275490500 ACRO275490100
Boc-Ala-OH 99+%
Boc-Ala-OH
分子式: C₈H₁₅NO₄
分子量: 189,21 g/mol
溶点: 81…84 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00037225
CAS号: 15761-38-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -25° to -27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)