4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO300860010EA
0
CNY
ACRO300860010
ACRO300862500
ACRO300860050
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Appearance: Light yellow Flakes
分子式:
C₁₀H₂₁NO 分子量: 171,28 g/mol 沸点: 238 °C (760 mmHg) 溶点: 70…76 °C 密度: 0,967 g/cm³ 闪点: 118 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00191220 CAS号: 2403-89-6 UN号: 3259 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Light yellow Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 76 °C |
GC | ≥98.5 % |