L-脯氨酰胺 98%
供应商: Thermo Scientific
ACRO302990010EA 0 CNY
ACRO302990010 ACRO302990050
L-脯氨酰胺 98%
L-脯氨酰胺
分子式: C₅H₁₀N₂O
分子量: 114,15 g/mol
溶点: 97…102 °C
MDL编号: MFCD00005253
CAS号: 7531-52-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 104 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -111° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)