3,5-双(三氟甲基)苯基异氰酸酯 98%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO314170050EA
0
CNY
ACRO314170050
ACRO314170010
3,5-双(三氟甲基)苯基异氰酸酯 98%
3,5-双(三氟甲基)苯基异氰酸酯
分子式:
C₉H₃F₆NO 分子量: 255,12 g/mol 沸点: 62 °C (2 mmHg) 密度: 1,47 g/cm³ 闪点: 67 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00013559 CAS号: 16588-74-2 UN号: 2206 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |