叔丁基磷酸 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO321520010EA 0 CNY
ACRO321520010 ACRO321520050
叔丁基磷酸 98%
叔丁基磷酸
分子式: C₄H₁₁O₃P
分子量: 138,103 g/mol
溶点: 188…192 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012296
CAS号: 4923-84-6
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %