戴斯-马丁氧化剂 15% (w / w) 在二氯甲烷中
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
1,1,1-三(乙酰氧基)-1,1-二氢-1,2-苯碘酰-3-(1H)-酮
ACRO333110500EA
0
CNY
ACRO333110100
ACRO333112500
ACRO333110500
戴斯-马丁氧化剂 15% (w / w) 在二氯甲烷中
戴斯-马丁氧化剂
Appearance: Colorless to light yellow Solution
分子式:
C₁₃H₁₃IO₈ 分子量: 424,15 g/mol 密度: 1,362 g/cm³ 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00130127 CAS号: 87413-09-0 UN号: 1593 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Iodometric | 10 to 15 % |