甲基三氧化铼(VII) 98%
Synonyms:
甲基铼(VII)三氧化物
, MTO
ACRO346961000EA
0
CNY
ACRO346961000
ACRO346960025
ACRO346965000
甲基三氧化铼(VII) 98%
甲基三氧化铼(VII)
分子式:
CH₃O₃Re 分子量: 249,24 g/mol 溶点: 111 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00192332 CAS号: 70197-13-6 |
产品技术规格
Appearance | White to yellow to green to grey to blue-grey Powder or crystals |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |