N,N-二乙基对苯二胺草酸盐 96%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO407410100EA
0
CNY
ACRO407410100
ACRO407410250
N,N-二乙基对苯二胺草酸盐 96%
N,N-二乙基对苯二胺草酸盐
分子式:
C₁₀H₁₆N₂·0.5 C₂H₂O₄ 分子量: 209,27 g/mol 溶点: 145…150 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00070242 CAS号: 62637-92-7 EINECS: 263-662-1 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to grey to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration | ≥95 % (DEPDA + oxalic acid) |