DL-α-生育酚醋酸酯 98%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 生育酚乙酸酯维生素 E 醋酸酯
ACRO421070010EA 0 CNY
ACRO421070050 ACRO421070010
DL-α-生育酚醋酸酯 98%
DL-α-生育酚醋酸酯
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
分子式: C₃₁H₅₂O₃
分子量: 472,75 g/mol
闪点: 257 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00072042
CAS号: 7695-91-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %