3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
供应商: Thermo Scientific
ACRO422015000EA 0 CNY
ACRO422010025 ACRO422015000
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
分子式: C₁₂H₂₄O₃
分子量: 216,32 g/mol
沸点: 244 °C (760 mmHg)
密度: 0,95 g/cm³
闪点: 114 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00148967
CAS号: 25265-77-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum two isomers)
Color scale ≤10 APHA