溴化氢 ∼48% 在水里 ACS
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氢溴酸
ACRO423785000EA 0 CNY
ACRO423785000 ACRO423780025
溴化氢 ∼48% 在水里 ACS
溴化氢
分子式: HBr
分子量: 80,91 g/mol
溶点: –11 °C
密度: 1,48 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011323
CAS号: 10035-10-6
UN号: 1788
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Selenium (Se) ≤0.01 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm