3-乙氧基-2-环己烯-1-酮 99%
供应商: Thermo Scientific
ACRO117880250EA 0 CNY
ACRO117881000 ACRO117880250 ACRO117880100
3-乙氧基-2-环己烯-1-酮 99%
3-乙氧基-2-环己烯-1-酮
分子式: C₈H₁₂O₂
分子量: 140,18 g/mol
沸点: 76…78 °C (1 mmHg)
密度: 1,04 g/cm³
闪点: 107 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001580
CAS号: 5323-87-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %