6′-甲氧基-2′-萘乙酮 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO134780100EA 0 CNY
ACRO134780010 ACRO134780100
6′-甲氧基-2′-萘乙酮 98%
6′-甲氧基-2′-萘乙酮
分子式: C₁₃H₁₂O₂
分子量: 200,24
溶点: 108…109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00021643
CAS号: 3900-45-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %