5-硝基-2-呋喃甲醛二乙酸酯 98%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 5-硝基糠醛二乙酸酯
ACRO165131000EA 0 CNY
ACRO165130025 ACRO165131000 ACRO165135000
5-硝基-2-呋喃甲醛二乙酸酯 98%
5-硝基-2-呋喃甲醛二乙酸酯
分子式: C₉H₉NO₇
分子量: 243,17 g/mol
溶点: 89…93 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003244
CAS号: 92-55-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %