N,N,N′,N′-四甲基二氨基氯磷酸 90% tech.
|
Danger
|
Synonyms:
双(二甲胺基)氯酸磷
ACRO172720100EA
0
CNY
ACRO172720100
ACRO172720500
N,N,N′,N′-四甲基二氨基氯磷酸 90% tech.
N,N,N′,N′-四甲基二氨基氯磷酸
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
分子式:
C₄H₁₂ClN₂OP 分子量: 170,58 g/mol 沸点: 246…247 °C (760 mmHg) 密度: 1,15 g/cm³ 闪点: 119 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008302 CAS号: 1605-65-8 UN号: 2922 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | 88 to 112 % (ex Cl) |