2-(氨甲基)-1-乙基吡咯烷 95%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO179480500EA 0 CNY
ACRO179480500 ACRO179480100
2-(氨甲基)-1-乙基吡咯烷 95%
2-(氨甲基)-1-乙基吡咯烷
Appearance: Clear yellow Liquid
分子式: C₇H₁₆N₂
分子量: 128,22 g/mol
沸点: 58…60 °C (16 mmHg)
密度: 0,884 g/cm³
闪点: 56 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003178
CAS号: 26116-12-1
UN号: 2734
ADR: 8,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %