Nigrosine, water soluble, 高纯度 生物染色
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: CI 50420
ACRO189480250EA 0 CNY
ACRO189480250 ACRO189481000
Nigrosine, water soluble, 高纯度 生物染色
Nigrosine
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044681
CAS号: 8005-03-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥97.5 %