钯 5% 在碳酸钙上 lead poisoned (3.5% Pb)
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO195070500EA 0 CNY
ACRO195070500 ACRO195070100
钯 5% 在碳酸钙上 lead poisoned (3.5% Pb)
分子式: Pd
分子量: 106,420 g/mol
沸点: 3167 °C (1013 hPa)
溶点: 1555 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011167
CAS号: 7440-05-3
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to grey-black Powder
Assay 5 % (Pd)
Water ≤5.0 %
Additional info poisoned with 3.5% lead