K-Selectride 1 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 三仲丁基硼氢化钾
ACRO205471000EA 0 CNY
ACRO205471000 ACRO205478000
K-Selectride 1 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™
K-Selectride
Appearance: Clear light yellow Solution
分子式: C₁₂H₂₇BK
分子量: 221,256 g/mol
密度: 0,91 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009324
CAS号: 54575-49-4
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Solution (May darken on storage)
Strength ≥1 M