氯化烯丙基钯二聚物 98%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO206835000EA
0
CNY
ACRO206835000
ACRO206830050
氯化烯丙基钯二聚物 98%
氯化烯丙基钯二聚物
分子式:
C₆H₁₀Cl₂Pd₂ 分子量: 365,89 g/mol 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00044874 CAS号: 12012-95-2 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals |
Assay | ≥56.7 % (Pd) |