三苯基膦醋酸钯 99%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 二乙酰二(三苯基膦)钯(II)二(三苯基膦)二乙酸钯(II)
ACRO209270050EA 0 CNY
ACRO209270050 ACRO209270010
三苯基膦醋酸钯 99%
三苯基膦醋酸钯
Appearance: Yellow Powder
分子式: C₄₀H₃₆O₄P₂Pd
分子量: 749,09 g/mol
溶点: 136 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010013
CAS号: 14588-08-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥14 % (Pd)