甲硝唑 99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-甲基-5-硝基咪唑-1-乙醇
ACRO210341000EA 0 CNY
ACRO210341000 ACRO210340050 ACRO210345000
甲硝唑 99%
甲硝唑
分子式: C₆H₉N₃O₃
分子量: 171,16 g/mol
溶点: 159…163 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009750
CAS号: 443-48-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %