O-(三甲基硅基)羟胺 97%
|
Danger
|
Synonyms:
氨氧基三甲基硅烷
ACRO367950050EA
0
CNY
ACRO367950050
ACRO367950010
O-(三甲基硅基)羟胺 97%
O-(三甲基硅基)羟胺
Appearance: Clear colorless Liquid
分子式:
C₃H₁₁NOSi 分子量: 105,21 g/mol 沸点: 98…100 °C (760 mmHg) 密度: 0,86 g/cm³ 闪点: 8 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010872 CAS号: 22737-36-6 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |