对羟基苯丙酸甲酯 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO369430050EA 0 CNY
ACRO369430050
对羟基苯丙酸甲酯 98%
对羟基苯丙酸甲酯
Appearance: Transparent white Low melting mass
分子式: C₁₀H₁₂O₃
分子量: 180,20 g/mol
沸点: 108 °C (11 mmHg)
溶点: 37…41 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00071577
CAS号: 5597-50-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %