3-甲基-2-丁烯醛 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-甲基巴豆醛3-甲基-2-丁烯醛3-甲基-2-丁醛异戊烯醛3,3-二甲基丙烯醛
ACRO370180250EA 0 CNY
ACRO370180250 ACRO370181000 ACRO370180050
3-甲基-2-丁烯醛 97%
3-甲基-2-丁烯醛
分子式: C₅H₈O
分子量: 84,12 g/mol
沸点: 132…133 °C
密度: 0,88 g/cm³
闪点: 33 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010291
CAS号: 107-86-8
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %