α-环戊基扁桃酸 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-环戊基-2-羟基苯乙酸
ACRO250970050EA 0 CNY
ACRO250970050
α-环戊基扁桃酸 98%
α-环戊基扁桃酸
Appearance: White to beige Powder
分子式: C₁₃H₁₆O₃
分子量: 220,27 g/mol
沸点: 110 °C (,5 mmHg)
溶点: 144…150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00019296
CAS号: 427-49-6
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 150 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %