苄基-2,2,2-三氯乙酰亚氨酸酯 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 2,2,2-三氯乙酰亚胺苄酯
ACRO351600250EA 0 CNY
ACRO351600250 ACRO351601000
苄基-2,2,2-三氯乙酰亚氨酸酯 99%
苄基-2,2,2-三氯乙酰亚氨酸酯
分子式: C₉H₈Cl₃NO
分子量: 252,52 g/mol
沸点: 109…113 °C (,5 mmHg)
密度: 1,359 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000805
CAS号: 81927-55-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %