氧化三乙氧基钒(V) 95%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO380010250EA
0
CNY
ACRO380010250
ACRO380010050
氧化三乙氧基钒(V) 95%
氧化三乙氧基钒(V)
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
分子式:
C₆H₁₈O₄V 分子量: 205,148 g/mol 沸点: 125…128 °C (760 mmHg) 密度: 1,139 g/cm³ 闪点: 71 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00799170 CAS号: 1686-22-2 UN号: 3285 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Dark yellow to dark green to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
Titration with KMnO4 | ≥94 % |