1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
供应商: Thermo Scientific
ACRO241010010EA 0 CNY
ACRO241010050 ACRO241010010
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
分子式: C₈H₁₄O₃
分子量: 158,19
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00067003
CAS号: 22428-87-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %