6,13-五并苯醌 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 6,13-并五苯二酮
ACRO364270010EA 0 CNY
ACRO364270050 ACRO364270010
6,13-五并苯醌 99%
6,13-五并苯醌
分子式: C₂₂H₁₂O₂
分子量: 308,34 g/mol
溶点: 394 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003709
CAS号: 3029-32-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %