三乙基硼氢化钠 1 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™

供应商: Thermo Scientific
Danger

ACRO200031000EA 0 CNY
ACRO200031000
三乙基硼氢化钠 1 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™
三乙基硼氢化钠

Appearance: Colorless Solution

分子式: C₆H₁₆BNa
分子量: 121,99 g/mol
密度: 0,89 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011704
CAS号: 17979-81-6
UN号: 3399
ADR: 4.3,I

现在订购

产品技术规格

Appearance Colorless Solution
Titration 0.95 to 1.10 M

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR