胆固醇苯甲酸酯 98%
供应商: Thermo Scientific
ACRO110200250EA 0 CNY
ACRO110200250 ACRO110201000
胆固醇苯甲酸酯 98%
胆固醇苯甲酸酯
分子式: C₃₄H₅₀O₂
分子量: 490,77 g/mol
溶点: 149…150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003635
CAS号: 604-32-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %